6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40444-1G OR40444-500MG
APOSOR40444-1GEA 864 EUR
APOSOR40444-1G APOSOR40444-500MG
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Formula: C₈H₆N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14586346
Núm. CAS: 112429-42-2