4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methanol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
OR40512-1G OR40512-250MG
APOSOR40512-1GEA 650 EUR
APOSOR40512-1G APOSOR40512-250MG
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12022274
Núm. CAS: 179055-98-2