2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-chlorobenzene, 2-Chloro-α,6-dibromotoluene
OR40565-5G
APOSOR40565-5GEA 134 EUR
APOSOR40565-5G
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂Cl
MW: 284,376 g/mol
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038394
Núm. CAS: 75002-98-1
UN: 3261
ADR: 8,III