3-Bromo-4-iodophenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR40578-1G
OR40578-250MG
OR40578-5G
APOSOR40578-1GEA
0
EUR
APOSOR40578-1G
APOSOR40578-250MG
APOSOR40578-5G
3-Bromo-4-iodophenol 97%
3-Bromo-4-iodophenol
Formula:
C₆H₄BrIO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17000017 Núm. CAS: 1037298-05-7 |