Methyl pent-2-enoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 3-ethylacrylate
OR40582-25G OR40582-5G
APOSOR40582-25GEA 82.8 EUR
APOSOR40582-25G APOSOR40582-5G
Methyl pent-2-enoate 97%
Methyl pent-2-enoate
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,142 g/mol
Pto. Ebullición: 81…82 °C (45 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00137611
Núm. CAS: 818-59-7
UN: 1993
ADR: 3,II