(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3R)-3-Aminovaleric acid hydrochloride
OR40585-1G OR40585-250MG
APOSOR40585-1GEA 342 EUR
APOSOR40585-1G APOSOR40585-250MG
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·ClH
MW: 153,607 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08702981
Núm. CAS: 952650-02-1