2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40598-250MG OR40598-1G
APOSOR40598-250MGEA 42.2 EUR
APOSOR40598-250MG APOSOR40598-1G
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13193431
Núm. CAS: 397322-82-6