4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR40655-1G
OR40655-5G
APOSOR40655-1GEA
21.9
EUR
APOSOR40655-1G
APOSOR40655-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formula:
C₇H₄BrIO₂ Pto. de fusión: 183…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12767500 Núm. CAS: 1133123-02-0 |