2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40656-25G OR40656-10G
APOSOR40656-25GEA 133 EUR
APOSOR40656-25G APOSOR40656-10G
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520409
Núm. CAS: 28547-29-7