2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α,2-Dibromo-4-iodotoluene, 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-iodobenzene
OR40660-250MG OR40660-1G OR40660-5G
APOSOR40660-250MGEA 109 EUR
APOSOR40660-250MG APOSOR40660-1G APOSOR40660-5G
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391667
Núm. CAS: 1261776-07-1
UN: 3261
ADR: 8,II