3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α,3-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-iodobenzene
OR40662-1G OR40662-250MG
APOSOR40662-1GEA 174 EUR
APOSOR40662-1G APOSOR40662-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391671
Núm. CAS: 1261553-05-2
UN: 3261
ADR: 8,II