4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40663-1G OR40663-250MG OR40663-5G
APOSOR40663-1GEA 66.7 EUR
APOSOR40663-1G APOSOR40663-250MG APOSOR40663-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391672
Núm. CAS: 885681-96-9
UN: 3261
ADR: 8,II