(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40670-1G OR40670-250MG OR40670-5G
APOSOR40670-1GEA 39.3 EUR
APOSOR40670-1G APOSOR40670-250MG APOSOR40670-5G
(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran 96%
(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 80…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972320
Núm. CAS: 57203-01-7