2-Bromo-6-methylanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40672-1G OR40672-5G OR40672-25G
APOSOR40672-1GEA 43.5 EUR
APOSOR40672-1G APOSOR40672-5G APOSOR40672-25G
2-Bromo-6-methylanisole 98%
2-Bromo-6-methylanisole
Formula: C₈H₉BrO
Pto. Ebullición: 62…63 °C (3 mm Hg)
Pto. de fusión: –39…–36 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547891
Núm. CAS: 52200-69-8