2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40674-1G OR40674-5G OR40674-10G
APOSOR40674-1GEA 55.1 EUR
APOSOR40674-1G APOSOR40674-5G APOSOR40674-10G
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779027
Núm. CAS: 1032231-24-5