3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40676-1G OR40676-5G
APOSOR40676-1GEA 116 EUR
APOSOR40676-1G APOSOR40676-5G
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779024
Núm. CAS: 188813-09-4