4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40677-1G OR40677-250MG OR40677-5G
APOSOR40677-1GEA 34.8 EUR
APOSOR40677-1G APOSOR40677-250MG APOSOR40677-5G
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391619
Núm. CAS: 1261470-87-4