tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR40693-1G
OR40693-250MG
APOSOR40693-1GEA
92.8
EUR
APOSOR40693-1G
APOSOR40693-250MG
tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Formula:
C₁₅H₂₁IN₂O₂ MW: 388,244 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
2366996-94-1 |