(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40696-1G OR40696-250MG
APOSOR40696-1GEA 766 EUR
APOSOR40696-1G APOSOR40696-250MG
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₁₀H₁₃IN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31793561
Núm. CAS: 2366997-22-8