9-(Bromomethyl)anthracene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40727-5G OR40727-1G OR40727-250MG
APOSOR40727-5GEA 654 EUR
APOSOR40727-5G APOSOR40727-1G APOSOR40727-250MG
9-(Bromomethyl)anthracene 95%
9-(Bromomethyl)anthracene
Formula: C₁₅H₁₁Br
MW: 271.152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00096212
Núm. CAS: 2417-77-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS III