1-Bromo-3,5-diethylbenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40750-25G OR40750-5G OR40750-1G
APOSOR40750-25GEA 325 EUR
APOSOR40750-25G APOSOR40750-5G APOSOR40750-1G
1-Bromo-3,5-diethylbenzene 98%
1-Bromo-3,5-diethylbenzene
Formula: C₁₀H₁₃Br
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062420
Núm. CAS: 90267-03-1