5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40768-1G OR40768-250MG
APOSOR40768-1GEA 534 EUR
APOSOR40768-1G APOSOR40768-250MG
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride
Formula: C₅H₅ClIN₃·ClH
MW: 305,932 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31812085
Núm. CAS: 2367002-79-5