Methyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40775-1G OR40775-250MG
APOSOR40775-1GEA 101 EUR
APOSOR40775-1G APOSOR40775-250MG
Methyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate 99%
Methyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate
Formula: C₁₄H₂₀BNO₄
MW: 277,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22494137
Núm. CAS: 844500-75-0