2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40777-1G OR40777-250MG
APOSOR40777-1GEA 493 EUR
APOSOR40777-1G APOSOR40777-250MG
2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
2-Bromo-4-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD21099997
Núm. CAS: 1353857-13-2