4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40778-1G OR40778-250MG OR40778-5G
APOSOR40778-1GEA 493 EUR
APOSOR40778-1G APOSOR40778-250MG APOSOR40778-5G
4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-2-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
MW: 212.086 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD21099984
Núm. CAS: 1353854-39-3