8-Chloro-1-iodophenazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40780-250MG OR40780-5G OR40780-1G
APOSOR40780-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR40780-250MG APOSOR40780-5G APOSOR40780-1G
8-Chloro-1-iodophenazine
8-Chloro-1-iodophenazine
Formula: C₁₂H₆ClIN₂
MW: 340.547 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32111675
Núm. CAS: 2367002-69-3