(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR40781-1G
OR40781-250MG
APOSOR40781-1GEA
136
EUR
APOSOR40781-1G
APOSOR40781-250MG
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Formula:
C₁₀H₁₀Cl₂O₃ Pto. de fusión: 145…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28102587 Núm. CAS: 19545-97-2 |