Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Thiazole-3-carbonitrile, 3-Cyanoisothiazole
OR40802-1G OR40802-250MG
APOSOR40802-1GEA 509 EUR
APOSOR40802-1G APOSOR40802-250MG
Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Isothiazole-3-carbonitrile
Formula: C₄H₂N₂S
MW: 110,137 g/mol
Pto. de fusión: 60…61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15529707
Núm. CAS: 1452-17-1