2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40804-1G OR40804-250MG
APOSOR40804-1GEA 522 EUR
APOSOR40804-1G APOSOR40804-250MG
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12828679
Núm. CAS: 26908-34-9