2-(Cyclopropyl)thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40805-1G OR40805-250MG OR40805-5G
APOSOR40805-1GEA 1030 EUR
APOSOR40805-1G APOSOR40805-250MG APOSOR40805-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)thiophene
Formula: C₇H₈S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22049303
Núm. CAS: 29481-22-9