2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40806-1G OR40806-250MG OR40806-5G
APOSOR40806-1GEA 348 EUR
APOSOR40806-1G APOSOR40806-250MG APOSOR40806-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Formula: C₇H₇BrS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12033270
Núm. CAS: 29481-27-4