3-(Cyclopropyl)thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40807-1G OR40807-250MG
APOSOR40807-1GEA 77 EUR
APOSOR40807-1G APOSOR40807-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene
3-(Cyclopropyl)thiophene
Formula: C₇H₈S
MW: 124,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25962002
Núm. CAS: 29576-51-0