3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40811-1G OR40811-25G OR40811-5G
APOSOR40811-1GEA 33.5 EUR
APOSOR40811-1G APOSOR40811-25G APOSOR40811-5G
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride
Formula: C₁₂H₂₁NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01825645
Núm. CAS: 128487-57-0