1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40819-10G OR40819-1G OR40819-5G
APOSOR40819-10GEA 696 EUR
APOSOR40819-10G APOSOR40819-1G APOSOR40819-5G
1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene 99%
1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene
Formula: C₉H₇BrO
Pto. Ebullición: 144 °C (24 mm Hg)
Densidad: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09946935
Núm. CAS: 33133-45-8