1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40820-1G OR40820-250MG OR40820-5G
APOSOR40820-1GEA 34.8 EUR
APOSOR40820-1G APOSOR40820-250MG APOSOR40820-5G
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene
Formula: C₉H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09928819
Núm. CAS: 114855-35-5