1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
OR40821-1G OR40821-250MG OR40821-5G
APOSOR40821-1GEA 34.8 EUR
APOSOR40821-1G APOSOR40821-250MG APOSOR40821-5G
1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene 98%
1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene
Formula: C₉H₇BrO
MW: 211,055 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09934815
Núm. CAS: 38770-76-2