(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR40822-1G
OR40822-250MG
OR40822-5G
APOSOR40822-1GEA
319
EUR
APOSOR40822-1G
APOSOR40822-250MG
APOSOR40822-5G
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formula:
C₁₅H₁₉BO₃ MW: 258,121 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD32177102 Núm. CAS: 2280980-72-3 |