3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carbonyl-3-chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene, 5-Carboxy-4-chlorothien-3-yl methyl sulphone
OR4095-1G OR4095-250MG
APOSOR4095-1GEA 232 EUR
APOSOR4095-1G APOSOR4095-250MG
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClO₄S₂
MW: 240,685 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067947
Núm. CAS: 175201-86-2