2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41020-100MG OR41020-1G OR41020-250MG
APOSOR41020-100MGEA 0 EUR
APOSOR41020-100MG APOSOR41020-1G APOSOR41020-250MG
2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₇NO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11208434
Núm. CAS: 1094230-05-3