3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41033-1G OR41033-250MG
APOSOR41033-1GEA 230 EUR
APOSOR41033-1G APOSOR41033-250MG
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
3-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formula: C₄H₆ClN₃O
MW: 147,563 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22741615
Núm. CAS: 1338226-21-3