2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR4106-1G OR4106-250MG
APOSOR4106-1GEA 837 EUR
APOSOR4106-1G APOSOR4106-250MG
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-(2-Bromoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₀BBrO₂
MW: 311,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659922
Núm. CAS: 850567-53-2