4,5-Dimethylimidazole hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41075-1G OR41075-5G
APOSOR41075-1GEA 109 EUR
APOSOR41075-1G APOSOR41075-5G
4,5-Dimethylimidazole hydrochloride 95%
4,5-Dimethylimidazole hydrochloride
Formula: C₅H₈N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743540
Núm. CAS: 53316-51-1