4-Azaindole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR41130-250MG OR41130-1G
APOSOR41130-250MGEA 0 EUR
APOSOR41130-250MG APOSOR41130-1G
4-Azaindole-2-carboxylic acid 98%
4-Azaindole-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09955613
Núm. CAS: 17288-35-6