7-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR41148-1G OR41148-250MG
APOSOR41148-1GEA 169 EUR
APOSOR41148-1G APOSOR41148-250MG
7-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
7-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₇H₆BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827554
Núm. CAS: 1190927-76-4