3-Bromopiperidine-2,6-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2,6-dioxopiperidine
OR41150-5G
APOSOR41150-5GEA 71.2 EUR
APOSOR41150-5G
3-Bromopiperidine-2,6-dione 95%
3-Bromopiperidine-2,6-dione
Formula: C₅H₆BrNO₂
MW: 192,011 g/mol
Pto. de fusión: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053059
Núm. CAS: 62595-74-8