(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR41152-1G OR41152-500MG
APOSOR41152-1GEA 1790 EUR
APOSOR41152-1G APOSOR41152-500MG
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid
Formula: C₅H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19228287
Núm. CAS: 14590-52-4
UN: 3265
ADR: 8,II