6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41155-1G OR41155-5G
APOSOR41155-1GEA 82.8 EUR
APOSOR41155-1G APOSOR41155-5G
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₇H₆BrN₃
MW: 212,047 g/mol
Pto. de fusión: 147…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276188
Núm. CAS: 108281-78-3