4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(3-But-1-ylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR4122-1G
OR4122-5G
OR4122-10G
APOSOR4122-1GEA
154
EUR
APOSOR4122-1G
APOSOR4122-5G
APOSOR4122-10G
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
4-[(But-1-ylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula:
C₁₇H₂₇BN₂O₃ Pto. de fusión: 207…209 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07363843 Núm. CAS: 850567-59-8 |