1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4163-10G OR4163-2G
APOSOR4163-10GEA 369 EUR
APOSOR4163-10G APOSOR4163-2G
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine
Formula: C₁₁H₂₃N₃
Pto. Ebullición: 75…76 °C (0,25 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093538
Núm. CAS: 496808-03-8