1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-4-[(piperazin-1-yl)methyl]piperidine, 1-((1-Methylpiperidin-4-yl)methyl)piperazine
OR4164-1G OR4164-250MG OR4164-5G
APOSOR4164-1GEA 88.6 EUR
APOSOR4164-1G APOSOR4164-250MG APOSOR4164-5G
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
1-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]piperazine
Formula: C₁₁H₂₃N₃
MW: 197,32 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C (0,38 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093539
Núm. CAS: 496808-04-9